Learn More
Acide 3-(trifluorométhoxy)cinnamique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11437154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437154 0.25 g -
11417154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21560.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168833-80-5
Formule moléculaire C10H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.158
Numéro MDL MFCD00066337
Clé InChI CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy cinnamic acid, 3-3-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, trans-3-trifluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hw 0216, 3-3-trifluoromethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-3-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, pubchem4353
CID PubChem 735840
Nom IUPAC Acide (E)-3-[3-(trifluorométhoxy)phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Point de fusion 92°C to 95°C
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 232.16
Pourcentage de pureté 96%