Learn More
3-(trifluoromethoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499636 5 g 5g
11489636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20196.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-99-6 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-99-6
Formule moléculaire C7H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Numéro MDL MFCD00040987
Clé InChI UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
CID PubChem 2733261
Nom IUPAC 3-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Densité 1.379
Point d’ébullition 68°C to 69°C (12 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 5 g
Beilstein 1868036
Poids de la formule 178.11
Pourcentage de pureté 98%