Learn More
3-(trifluorométhoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10115950 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10115950 1 g Flacon en verre 1g
10183424 250 mg Flacon en verre 250mg
10091734 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10115950 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 308700010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 827-99-6
Formule moléculaire C7H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Numéro MDL MFCD00040987
Clé InChI UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
CID PubChem 2733261
Nom IUPAC 3-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)phenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3700g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3OC6H4OH
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.37
Poids de la formule 178.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement