Learn More
3-(Trifluorométhoxy)thiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349945 1 g 1g
11359945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19912.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 220239-66-7 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(trifluorométhoxy)thiophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220239-66-7
Formule moléculaire C7H5F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.171
Numéro MDL MFCD01320799
Clé InChI GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777357
Nom IUPAC 3-(trifluorométhoxy)benzénéthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S)OC(F)(F)F
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Indice de réfraction 1.477
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.