Learn More
Acide 3-(trifluoromethy)pyridine-2-carboxylique, 97 %, Acros Organics
Code produit 15239816 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15239816 1 g 1g
15249816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15239816 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 87407-12-3
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD07375386
Clé InChI DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
CID PubChem 13233844
Nom IUPAC Acide 3-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.