Learn More
[3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-5-yl]méthanol, TRC
Code produit 30453030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453030 25 mg 25mg
30456005 250 mg 250mg
30452258 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89893025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169213-73-4
Formule moléculaire C5H5N2OF3
Poids moléculaire (g/mol) 166.1
Synonyme 5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-methanol, (5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol, [5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-5-yl]méthanol
SMILES OCc1cc(n[nH]1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-1-3(2-11)9-10-4/h1,11H,2H2,(H,9,10)
Poids de la formule 166.0354