Learn More
3-trifluorométhyl-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481198 5 g 5g
15491198 250 mg 250mg
15471198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55068.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20154-03-4
Formule moléculaire C4H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.077
Numéro MDL MFCD00115018
Clé InChI PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
CID PubChem 1807034
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole
SMILES C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 70°C (2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1564179
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 97%