Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)-2-picolinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic Acid |
| CAS | 87407-12-3 |
| Formule moléculaire | C7H4F3NO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid, 3-Trifluoromethylpyridine-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 3-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.11 |
| Poids de la formule | 191.0194 |