Learn More
3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]chlorhydrate de pyrazine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475725 5 g 5g
15465725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64993.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228.603 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 762240-92-6
Formule moléculaire C6H8ClF3N4
Poids moléculaire (g/mol) 228.603
Numéro MDL MFCD09817638
Clé InChI AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203
CID PubChem 11961371
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine ; chlorhydrate
SMILES C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Quantité 5 g
Beilstein 9872881
Poids de la formule 228.6
Pourcentage de pureté ≥98%