Learn More
Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, TRC
Code produit 30452033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT791810100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Formule moléculaire C6 H7 F3 N4 . Cl H
Quantité 100 g
Synonyme 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','monohydrochloride (9CI), 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
SMILES Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 228.6
Poids de la formule 228.039