Learn More
3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484883 25 g 25g
11349549 1 g 1g
11474883 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-76-8
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00000391
Clé InChI ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
CID PubChem 67682
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Densité 1.26
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4635
Quantité 25 g
Beilstein 640151
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté ≥98%