Learn More
3-(Trifluoromethyl)anisole, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)anisole |
| CAS | 454-90-0 |
| Formule moléculaire | C8H7F3O |
| Numéro MDL | MFCD00000385 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C1=C(C=CC=C1OC)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |