Learn More
3-(Trifluorométhyl)anisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440788 25 g 25g
11430788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25249.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 454-90-0 | Molecular Formula: C8H7F3O | Molecular Weight: 176.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-90-0
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
Numéro MDL MFCD00000385
Clé InChI XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
CID PubChem 96691
Nom IUPAC 1-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)anisole
Densité 1.215
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Indice de réfraction 1.4435
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 3048340
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 99%