Learn More
3-(trifluorométhyl)anisole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10501841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501841 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10501841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2100g/mL
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7F3O
Formule linéaire CF3C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.4424 to 1.4444
Numéro MDL MFCD00000385
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.21
Synonyme 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
Clé InChI XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
CID PubChem 96691
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trifluoromethyl)anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.