Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468693 5 g 5g
11478693 25 g 25g
11488693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10463.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-89-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.122
Numéro MDL MFCD00003373
Clé InChI NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
CID PubChem 67990
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Densité 1.304
Point d’ébullition 83°C to 86°C (30 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.465
Quantité 5 g
Beilstein 2327537
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 97%