Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Densité | 1.304 |
| Point d’ébullition | 83°C to 86°C (30 mmHg) |
| Point d’éclair | 68°C (154°F) |
| Odeur | Almond-like |
| Indice de réfraction | 1.465 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2327537 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 174.12 |
| Afficher plus |