Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10206440 5 g Flacon en verre 5g
10062570 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10206440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188440050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-89-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Numéro MDL MFCD00003373
Clé InChI NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
CID PubChem 67990
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à orange
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 83°C to 86°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.4639 to 1.4659
Quantité 5 g
Beilstein 07, III, 1016
Gravité spécifique 1.3
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a,a,a-Trifluoro-m-tolualdehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.