Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 454-89-7 |
| Formule moléculaire | C8H5F3O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.12 |
| Poids de la formule | 174.0292 |