Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde, TRC
Code produit 30449038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79220050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 454-89-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Quantité 50 g
Synonyme 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Poids de la formule 174.0292