Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98%
Code produit 11490227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490227 1 g 1g
11400237 5 g 5g
11410237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21661.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189,93 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1423-26-3
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.93
Numéro MDL MFCD00151854
Clé InChI WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
CID PubChem 2734388
Nom IUPAC Acide[3-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 1 g
Beilstein 6084746
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement