Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzènepropanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| Poids de la formule | 204.0762 |