Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzènepropanol, TRC
Code produit 30457013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457013 5 g 5g
30449749 100 mg 100mg
30456913 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7911105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78573-45-2
Formule moléculaire C10H11F3O
Poids moléculaire (g/mol) 204.19
Synonyme 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Nom IUPAC 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propane-1-ol
SMILES OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
Poids de la formule 204.0762