Learn More
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339549 1 g 1g
11417626 5 g 5g
11427626 25 g 25g
11437626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11339549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14657.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 777-44-6 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 777-44-6
Formule moléculaire C7H4ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.612
Numéro MDL MFCD00014724
Clé InChI ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2733250
Nom IUPAC Chlorure3-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densité 1.526
Point d’ébullition 79°C to 80°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.487
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2650774
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 244.62
Pourcentage de pureté 98%