Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987628
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987628 10 g
30982806 25 g
30984068 100 g
30987184 500 g
30975754 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30987628 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1090210g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 454-92-2
Formule moléculaire C8H5F3O2
Numéro MDL MFCD00002519
Quantité 10 g
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Pourcentage de pureté 98%