Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462748 50 g 50g
11452748 10 g 10g
11329549 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16737.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 454-92-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-92-2
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00002519
Clé InChI FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
CID PubChem 9963
ChEBI CHEBI:60695
Nom IUPAC Acide3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 103°C to 107°C
Point d’ébullition 237°C to 240°C
Quantité 50 g
Beilstein 2049239
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté ≥98%