Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 14°C to 18°C |
| Densité | 1.28 |
| Point d’ébullition | 188°C to 190°C |
| Point d’éclair | 72°C (161°F) |
| Indice de réfraction | 1.459 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 1868102 |
| Poids de la formule | 171.12 |
| Show More |