Learn More
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471828 100 g 100g
11451828 5 g 5g
11461828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14493.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.564 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2251-65-2
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.564
Numéro MDL MFCD00000680
Clé InChI RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
CID PubChem 75257
Nom IUPAC Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densité 1.408
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.477
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 391266
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 97%