Learn More
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626681 5 mL Flacon en verre 5mL
10177603 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10626681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312940050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2251-65-2
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.57
Numéro MDL MFCD00000680
Clé InChI RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
CID PubChem 75257
Nom IUPAC Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.3800g/mL
Point d’ébullition 184.0°C to 186.0°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4780
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.38
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide