Learn More
3-(trifluorométhyl)benzoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11483017
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483017 1 g -
11493017 5 g -
11403027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15564.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-(trifluorométhyl)benzoylacétonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27328-86-5
Formule moléculaire C10H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.159
Numéro MDL MFCD00052315
Clé InChI GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
CID PubChem 520304
Nom IUPAC 3-oxo-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanenitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Point de fusion 58°C to 63°C
Quantité 1 g
Beilstein 2373428
Poids de la formule 213.16
Pourcentage de pureté 97%