Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile, TRC
Code produit 30401244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7650035G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Formule moléculaire C10 H6 F3 N O
Quantité 5 g
Synonyme Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
Nom IUPAC 3-oxo-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 213.156
Poids de la formule 213.04