Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile, TRC
Code produit 30397991
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30397991 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7650031G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Formule moléculaire C10 H6 F3 N O
Quantité 1 g
Synonyme Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
Nom IUPAC 3-oxo-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 213.156
Poids de la formule 213.04