Learn More
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412758 25 g 25g
11402758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16739.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-75-7
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.138
Numéro MDL MFCD00004645
Clé InChI BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
CID PubChem 67681
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Densité 1.293
Point d’ébullition 79°C to 80°C (3 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Beilstein 1450161
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 97%