Learn More
Bromure de 3-(trifluorométhoxy)benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429586 5 g 5g
11419586 1 g 1g
11439586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19330.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-23-3
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.04
Numéro MDL MFCD00000395
Clé InChI MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
CID PubChem 123061
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Densité 1.565
Point d’ébullition 67°C to 69°C (4 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.492
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 743243
Poids de la formule 239.04
Pourcentage de pureté 98%