Learn More
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427717 5 g 5g
11437717 25 g 25g
11447717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16253.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194.581 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-29-3
Formule moléculaire C8H6ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 194.581
Numéro MDL MFCD00000908
Clé InChI XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
CID PubChem 69716
Nom IUPAC 1-(Chlorométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densité 1.254
Point d’ébullition 68°C to 70°C (12 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 743242
Poids de la formule 194.59
Pourcentage de pureté 98%