Learn More
chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzyle, TRC
Code produit 30410187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2220811G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Formule moléculaire C8 H6 Cl F3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 194.582
Poids de la formule 194.011