Learn More
chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride |
| CAS | 705-29-3 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl F3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(chlorométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.582 |
| Poids de la formule | 194.011 |