Learn More
chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzyle, TRC
Code produit 30428011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428011 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT222081100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Formule moléculaire C8 H6 Cl F3
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 194.582
Poids de la formule 194.011