Learn More
3-(trifluorométhyl)benzyl mercaptan, technique 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398005 1 g 1g
11308015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08155.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25697-55-6
Formule moléculaire C8H7F3S
Poids moléculaire (g/mol) 192.199
Numéro MDL MFCD00042435
Clé InChI CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
CID PubChem 141236
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyle)phényle]méthanéthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Point d’ébullition 75°C to 77°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2520097
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.2
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique