Learn More
3-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451157 25 g 25g
11441157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24143.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2740-83-2
Formule moléculaire C8H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 175.154
Numéro MDL MFCD00008117
Clé InChI YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
CID PubChem 75962
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densité 1.222
Point d’ébullition 93°C to 97°C (28 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1102465
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.15
Pourcentage de pureté 97%