Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498816 5 g 5g
11408826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16983.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 779-89-5 | C10H7F3O2 | 216.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 779-89-5
Formule moléculaire C10H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.159
Numéro MDL MFCD00004393
Clé InChI KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, m-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-trifluoromethyl cinnamic acid, unii-p9lj9on37w, 2e-3-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-m-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-e-trifluoromethyl cinnamic acid
CID PubChem 719451
ChEBI CHEBI:60704
Nom IUPAC Acide (E)-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 132°C to 136°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1963372
Poids de la formule 216.16
Pourcentage de pureté ≥98%