Learn More
3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol, TRC
Code produit 30420984
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420984 1 g 1g
30416410 100 mg -
30420102 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2220861G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1403676-72-1
Formule moléculaire C4H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.08
Nom IUPAC 3-(trifluoromethyl)oxetan-3-ol
SMILES OC1(COC1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2
Poids de la formule 142.0242