Learn More
3-(trifluorométhyl)phénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485123
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485123 5 g 5g
11495123 25 g 25g
11405133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12784.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-17-9
Formule moléculaire C7H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 162.111
Numéro MDL MFCD00002299
Clé InChI UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
CID PubChem 7376
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenol
Point de fusion -2°C
Densité 1.336
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2045663
Poids de la formule 162.11
Pourcentage de pureté ≥98%