Learn More
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31089930
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31089930 500 g
31080365 1 g
31089815 5 g
31084402 100 g
31082438 25 g
31077539 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31089930 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10398500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
CAS 1423-26-3
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Numéro MDL MFCD00151854
Quantité 500 g
SMILES FC(C1=CC(B(O)O)=CC=C1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 189.93
Pourcentage de pureté 98%