Learn More
3-(trifluorométhyl)isocyanate de phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387426 1 g 1g
11397426 5 g 5g
11307436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09448.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-01-1
Formule moléculaire C8H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.12
Numéro MDL MFCD00002020
Clé InChI SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
CID PubChem 9483
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.336
Point d’ébullition 53°C to 54°C (11 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4685
Quantité 1 g
Numéro UN UN2285
Beilstein 744880
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 187.12
Pourcentage de pureté 98%