Learn More
3-(trifluorométhyl)isocyanate de phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| Densité | 1.336 |
| Point d’ébullition | 53°C to 54°C (11 mmHg) |
| Point d’éclair | 58°C (136°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.4685 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2285 |
| Beilstein | 744880 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Show More |