Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372547 25 g 25g
11352547 1 g 1g
11362547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11646.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26€
    187.65€ / 25g
    Économisez 29.61€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1840-19-3 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1840-19-3
Formule moléculaire C8H4F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 203.182
Numéro MDL MFCD00004806
Clé InChI GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
CID PubChem 137232
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densité 1.335
Point d’ébullition 208°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5547
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 781205
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté 98%