Learn More
Chlorure de [3-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyl, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10611995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10611995 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10740974 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10611995 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00932CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 127162-96-3
Formule moléculaire C8H6ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.639
Numéro MDL MFCD01631926
Clé InChI WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzylsulfonylchloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl phenylmethanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonylchloride
CID PubChem 2794646
Nom IUPAC Chlorure de [3-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258.65
Pourcentage de pureté 90%