Learn More
Chlorure de [3-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyl, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 90.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 258.65 |
| Pourcentage de pureté | 90% |