Learn More
[3-(trifluorométhyl)phényl]méthanethiol, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 11396955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396955 25 g 25g
10325012 1 g 1g
10643613 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396955 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00142EB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 25697-55-6
Formule moléculaire C8H7F3S
Poids moléculaire (g/mol) 192.199
Numéro MDL MFCD00042435
Clé InChI CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
CID PubChem 141236
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyle)phényle]méthanéthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Specifications
Nom chimique ou matériau [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Formule linéaire CF3C6H4CH2SH
Quantité 25 g
Poids de la formule 192.2
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique