Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 351-35-9 |
| Formule moléculaire | C9H7F3O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004339 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.15 |
| Pourcentage de pureté | 95% |